主要文件
Z722847
Hettich® ROTOFIX 32/ UNIVERSAL 320 centrifuge accessories
Rotor, 6 place for CYTO, swing out, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
to hold 6 x 1660, 1680 buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1626
參數
2,039 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Totafix 32A and Universal 320/320R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Carriers not included.
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)