主要文件
Z717401
Nichiryo pipette tips
volume range 1-10 mL, universal, bulk pack
别名:
Disposable Pipette Tips, Precision Pipette Tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
clear tip
colorless
無菌
non-sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
包裝
pack of 200 ea (Bag)
製造商/商標名
Nichiryo BMT-Z
存貨情形
not available in (France)
最大體積
10 mL
容積範圍
1-10 mL
容積
1—10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
其他說明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)