主要文件
Z740089
BRAND® 移液器吸头
volume 1-10 mL, bulk, XXL
别名:
1-10mL, micropipette tips, pipette tips, tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
最大體積:
10 mL
容積:
1-10 mL
無菌:
sterile; autoclaved
特點:
bulk, XXL
包裝:
pack of 1000 ea (10 bags of 100)
製造商/商標名:
BRAND 702604
材料
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
無菌
sterile; autoclaved
特點
bulk, XXL
包裝
pack of 1000 ea (10 bags of 100)
製造商/商標名
BRAND 702604
最大體積
10 mL
容積
1-10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
BRAND的移液头和过滤头质量可靠,适用于精确而严苛的分析。原料中不含二甲酰胺和油胺。针头在BRAND公司监控的洁净室条件下生产,自动包装。不使用分离剂或脱模助剂。BRAND提供容量为0.1 μl至10 ml的移液器针头和容量为0.1 μl至1250 μl的过滤头。经过BRAND移液器和其他制造商各种移液器的测试。有关更多信息,参阅选型指南。
應用
移液
特點和優勢
  • 经过认证的生命科学级品质:原生原料,在受控房间条件下制造,严格的生产过程控制,肉眼检查,批管理,成品检查,验证功能。
  • 完美适合Transferpette微移液器和许多其他移液器。
  • 针头系统满足所有要求。
  • BRAND移液头和过滤器头以及相应的TipBoxes可在121C (2 bar)下高压灭菌,符合DIN EN 285。
其他說明
浏览所有移液管吸头
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)