主要文件
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
别名:
Pipette Tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
colorless
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific P7700-T5M
最大體積
5 mL
容積範圍
0.5 - 5 mL
容積
5 mL
結合類型
non-treated surface
一般說明
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
其他說明
Browse all pipette tips
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)