主要文件
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 50 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1463
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)