主要文件
Z637246
Edisonite 通用洗涤剂
weight 1 kg
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.35
描述
pulverized detergents
製造商/商標名
BRAND 44301
技術
immunocytochemistry: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
重量
1 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pulverized detergents for immersion and ultrasonic baths. Alkaline. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins, and blood.
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
其他說明
BR44301 (India)
法律資訊
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)