Key Documents
75015
Supelco
铅ICP-MS标准液
TraceCERT®, 1 mg/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
别名:
Lead ICP-MS Calibration Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1 mg/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
應用
  • Matrix-matched standards for materials analysis: Research introduced a versatile method for preparing matrix-matched standards using the spraying of liquid lead standards for LA-ICP-MS, demonstrating an advanced approach to enhance accuracy in materials analysis (Willner et al., 2023).
分析報告
1 mg/L Pb 溶于 2% 的硝酸,由高纯度 Pb(NO3)2 和 HNO3 制备
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)