主要文件
Z601594
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29x115 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 50 mL tubes
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Hettich 1384
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)