主要文件
Z370827
Sigma-Aldrich
比色皿混合器
Square footprint
别名:
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
描述
for full-size spectrophotometer cells and fluorimeter cells
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
上下冲压运动使分光光度计吸收池中的物质充分混合。透明丙烯酸树脂,带直手柄;两种不同的"覆盖区",用于具有 10mm 光程的全尺寸和半微量吸收池。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)