主要文件
Z803111
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma (100-QS)
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
小室體積
350 μL
路徑長度
1 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hellma®比色皿,大号标准吸收池(波长范围200-2500nm,光径1mm,容量350μ)可提供高性能的Suprasil石英材质。为了实现高水平的测量灵敏度,可根据应用恰当地选择在目标波长范围内具有高透过率的吸收池。空白Suprasil石英吸收池的最高透过率仅80-90%,这是由于吸收池的4处玻璃/空气交界导致反射损失。装入常用溶剂后,吸收池的最高透过率将大幅上升。
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)