主要文件
Z800171
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® 300 quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 110-QX
參數
200-3500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
小室體積
350 μL
路徑長度
1 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)