主要文件
Z328979
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 20 mm, bar diam. 6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
cylindrical PTFE-coated
包裝
pack of 10
製造商/商標名
BRAND 137415
長度
20 mm
桿直徑
6 mm
環直徑
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
其他說明
BR137415 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)