主要文件
Z420247
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37112-0002
尺寸
2 in. × 5/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)