主要文件
Z329096
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 15 mm, bar diam. 8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
製造商/商標名
BRAND 137608
長度
15 mm
桿直徑
8 mm
支承環直徑
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
其他說明
BR137608 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)