生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥96% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
胸苷5′-二磷酸钠盐已被用作底物来研究核苷单磷酸和核苷二磷酸磷酸化在线方法直接监测的有效性。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves