品質等級
比活性
≥300 KU/mg protein
分子量
~70 kDa
雜質
HIV, HCV, and HBsAg, tested negative
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... PLAT(5327)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
组织纤溶酶原激活物(tPA)是 S1 家族(胰蛋白酶家族)的一种蛋白酶,存在于多种哺乳动物组织中,尤其是内皮细胞。tPA 作为单链前体被分泌,然后被纤溶酶裂解成双链形式。本品为单链形式,分子量~70 kDa。组织纤溶酶原激活物(tPA)基因定位于人类染色体8p11.21上,可编码主要由丝氨酸残基组成的69 kD蛋白酶。它主要表达于内皮细胞。
應用
在一项研究中,组织纤溶酶原激活剂被用于评估急性缺血性卒中患者颅内出血的治疗风险。在另一项研究中,组织纤溶酶原激活剂被用于研究使用HeartWare左室辅助装置和脑室溶栓剂成功治疗早期溶栓的过程。人组织纤溶酶原激活物已用于研究酪氨酸酶相关蛋白2(TRP-2)表达对绵羊黑色素合成的影响。
生化/生理作用
tPA是纤维蛋白溶解的强效激活物,将纤溶酶原激活为具有活性的纤溶酶,并激发细胞信号传导。纤溶酶原激活系统也参与淀粉样纤维降解。还介导炎症和细胞外基质重塑过程,也可能参与颅内动脉瘤(脑血管畸形)的疾病发生发展。在主动脉瘤中观察到该基因上调。
外觀
冻干品,来自 100 mM PBS(pH 7.4),3.5 mg/mL L-精氨酸和 0.001% Tween® 80
準備報告
用蒸馏水重悬至终浓度为 1mg/mL(例如,100 μg 重悬于 100 μL)。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Converting Tissue Type Plasminogen Activator into a Zymogen IMPORTANT ROLE OF Lys156.
The Journal of Biological Chemistry, 272(1), 28-31 (1997)
Design, synthesis, and characterization of urokinase plasminogen-activator-sensitive near-infrared reporter.
Chemistry & Biology, 11(1), 99-106 (2004)
Successful treatment of early thrombosis of HeartWare left ventricular assist device with intraventricular thrombolytics.
The Annals of Thoracic Surgery, 94(1), 281-283 (2012)
Differential expression assay of chromosome arm 8p genes identifies Frizzled-related (FRP1/FRZB) and Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) as candidate breast cancer genes.
Oncogene, 18(10), 1903-1903 (1999)
Amorphous protein aggregates stimulate plasminogen activation, leading to release of cytotoxic fragments that are clients for extracellular chaperones.
The Journal of Biological Chemistry (2017)