化驗
>98% (SDS-PAGE)
形狀
solid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
activity assay: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... PLAU(5328)
一般說明
产品来源:由健康人的尿液制备
将纤溶酶原转化为纤溶酶的溶栓剂。 高分子量和低分子量尿激酶的混合物。
外觀
从 200 mM 甘露醇、100 mM NaCl、50 mM Tris-HCl、pH 7.5 和 0.1 % PEG 中冻干。
儲存和穩定性
使用 200-400 μL dH2O 复溶。储存于 -20°C。 溶解后,等分并冷冻保存(-70°C)。 本产品供货后可稳定保存 2 年。 储备液可在-70°C最长稳定6个月。
分析報告
高分子量尿激酶 ((54 kD):40%。低分子量尿激酶(33 kD):50%。尿激酶的暂时性形式:10%
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
Identification of regulatory Hck and PAI-2 proteins in the monocyte response to PEG-containing matrices.
Sean T Zuckerman,James F Brown,Weiyuan J Kao
Biomaterials null
Assay methods and standard preparations for plasmin, plasminogen and urokinase in purified systems, 1967-1968.
Johnson, A J, et al.
Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica, 21, 259-272 (1969)
Thrombolytic therapy: a comparison between urokinase and streptokinase. From a national cooperative study.
W R Bell
Seminars in thrombosis and hemostasis, 2(1), 1-13 (1975-07-01)