主要文件
SRP6458
Sigma-Aldrich
TFPI 人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
EPI, LACI, TFI, TFPI1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
籤條
6-His tagged (C-terminus)
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
<0.35 nM IC50
分子量
calculated mol wt 30 kDa
observed mol wt 41-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 29 is the predicted N-terminal.)
包裝
pkg of 10 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... TFPI(7035)
一般說明
TFPI(组织因子途径抑制物)基因定位于人染色体 2q32.1。该蛋白质以两种同工型(TFPIα 和 TFPIβ)存在。
组织因子途径抑制物(TFPI)也称为外源通路抑制因子(EPI)、脂蛋白相关凝结抑制剂(LACI),是由血管内皮细胞合成的血浆蛋白酶抑制因子,它的部分与这些细胞的糖胺聚糖结合。TFPI 是一种单链多肽,可以可逆地抑制因子 Xa(Xa)和凝血酶(因子 IIa)。TFPI 是一种分泌的蛋白质,具有一个 N 末端酸性区,三个被两个连接子隔开的 Kunitz(K)结构域和一个 C 末端碱性区。第一个 K 结构域抑制凝血因子 VIIa 与组织因子(TF)复合;第二个 K 结构域抑制因子 Xa;第三个 K 结构域与肝素结合;C 末端碱性区可能具有多种功能。例如,它在 TFPI 与细胞表面结合中起重要作用。
生化/生理作用
TFPI(组织因子途径抑制物)抑制组织因子功能和血栓形成是颈动脉疾病缺血性卒中的主要原因。TFPI 的主要功能是调节凝血系统。它具有抗凝血和抗转移作用。该蛋白显著地定位于动脉粥样硬化斑块的中膜和新生内膜平滑肌细胞、巨噬细胞和 T 细胞。在动脉粥样硬化中观察到 TFPI 基因的上调。TFPI 基因突变会导致患冠心病的风险。
外觀
从 0.22 μm 过滤的 PBS 溶液(pH 7.4)中冻干。通常在冻干前加入甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开样品瓶之前需离心。用无菌的PBS,pH7.4重悬成浓度为50 μg/mL的溶液。不可涡旋。该溶液可在2-8°C下储存长达1个月。如要长期储存,建议将其存放于-20°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Association analysis of tissue factor pathway inhibitor polymorphisms and haplotypes with osteonecrosis of the femoral head in the Korean population.
Dai XH, et al.
Molecular genetics and metabolism reports, 26(5) (2008)
Tissue Factor Pathway Inhibitor Gene Polymorphism- 33T C Predicts Improved Disease-Free Survival in Colorectal Cancer
Bazzarell AK, et al.
Annals of Surgical Oncology, 23(7), 2274-2280 (2016)
Harald Haidl et al.
Scientific reports, 9(1), 8014-8014 (2019-05-31)
Healthy neonates exhibit a well-functioning haemostatic system despite peculiarities regarding composition of clotting factors and inhibitors as well as impaired platelet aggregation. Thrombocytopenia and severe bleeding events are feared in sick infants. Recombinant factor VIIa (rFVIIa) is a haemostatic agent
Increased expression of TFPI in human carotid stenosis
Stavik B, et al.
Thrombosis Research, 155(5), 31-37 (2017)
Shoko Furukawa et al.
International journal of hematology, 109(4), 390-401 (2019-02-14)
Factor VIIa/tissue factor (FVIIa/TF) initiates blood coagulation by promoting FXa generation (extrinsic-Xa). Subsequent generation of intrinsic FXa (intrinsic-Xa) amplifies thrombin formation. Previous studies suggested that FVIIa/TF activates FVIII rapidly in immediate coagulation reactions, and FVIIa/TF/FXa activates FVIII prior to thrombin-dependent