主要文件
511075
Sigma-Aldrich
血小板活化因子-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
别名:
血小板活化因子-16, PAF(C₁₆),1-O-棕榈酰基-2-乙酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱,1-O-十六烷基-2-乙酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H54NO7P
CAS号:
分子量:
523.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
产品名称
血小板活化因子-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
ethanol: 0.5-1 mg/mL
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)C)COCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI 密鑰
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
一般說明
合成。一种增强血管通透性的有效炎症介质。激活CHO细胞中的MAP激酶和MAP激酶激酶(MEK)。
合成水溶性血小板活化因子。一种增强血管通透性的有效炎症介质。激活CHO细胞中的MAP激酶和MAP激酶激酶(MEK)。
生化/生理作用
主要靶标
MAP激酶和MAP激酶激酶(MEK)
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并在惰性气体下冷冻(-20°C 或 -70°C)保存。贮备水溶液在-20°C可稳定保存长达3天。乙醇贮备液在-70°C可稳定保存长达3个月。
其他說明
Honda, Z., et al. 1994.J. Biol. Chem. 269, 2307.
Mori, M., et al. 1994.Ann.N.Y.Acad.Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992.J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992.Biochem.Cell Biol.70, 129.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
R H Adamson et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 285(1), H406-H417 (2003-03-22)
We tested the hypothesis that acutely induced hyperpermeability is dependent on actin-myosin contractility by using individually perfused mesentery venules of pentobarbital-anesthetized rats. Venule hydraulic conductivity (Lp) was measured to monitor hyperpermeability response to the platelet-activating factor (PAF) 1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine or bradykinin.