主要文件
SRP6300
Sigma-Aldrich
载脂蛋白A-II 来源于人类血浆
≥95% (SDS-PAGE)
别名:
APOA2, ApoA-II, 载脂蛋白A-II, 载脂蛋白AII
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human plasma
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
frozen liquid
分子量
17.4 kDa
包裝
pkg of 500 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... ApoA2(336)
一般說明
APOA2 通过与脂质结合来稳定 HDL 结构,并在 HDL 代谢中发挥作用。APOA2 是高密度脂蛋白颗粒中第二丰富的蛋白质。HDL 中 Apo A 的 25% 是 Apo AII。APOA2 以单体、同源二聚体或与载脂蛋白 D 形成异源二聚体存在于血浆中。APOA2 基因的缺陷可能导致载脂蛋白 A-II 缺乏或高胆固醇血症。正常血浆中 Apo AII 的水平为 30-50 mg/100 mL。该蛋白质的生理作用尚不清楚。但是,饮酒会增加 Apo AII 水平。
外觀
冻存于10mM NH4HCO3,pH 7.4溶液中。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)