主要文件
SRP4675
Sigma-Aldrich
头蛋白 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
别名:
NOG, SYM1, SYNS1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
~23.1 kDa
包裝
pkg of 20 μg
雜質
endotoxin, tested
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... NOG(9241)
一般說明
Noggin(NOG)属于一组可扩散的蛋白质,它们与 TGF(转化生长因子)-β 家族的配体结合,并通过抑制其接触信号转导受体来调节其活性。该蛋白被分泌并以二硫键同二聚体的形式存在。该基因 NOG 定位于人染色体 17q22。重组人 Noggin 是一个 23.1kDa、非二硫键连接的同源二聚体,由总共 206 个氨基酸残基组成。
應用
Noggin(NOG)人已被用作 BMP 拮抗剂。
生化/生理作用
Noggin(NOG)最初被鉴定为一种 BMP-4(骨形态发生蛋白 4)拮抗剂,其作用对于头部和其他背部结构的正确形成非常重要。因此,Noggin 可调节其他 BMP 的活性,包括 BMP-2、-7、-13 和 -14。在成熟成骨细胞中过表达 noggin 的转基因小鼠显示成骨细胞分化受损、骨形成减少和严重骨质疏松。在小鼠中,noggin 的丧失会导致骨骼系统畸形。在小鼠中,noggin 通过参与发育中的胚胎中的细胞分化、细胞增殖和细胞凋亡而与组织模式相关联。该基因突变与多种疾病相关,包括近端症状、多发性滑膜瘤、跗骨/腕关节联合综合征和 Unissen-Cremers 综合征。该基因与传导性听力损失有关。该基因的多态性可能与降低非综合征性唇腭裂(NSCLP)的风险有关。
外觀
冻干品,无任何添加剂。
重構
在水中重悬至浓度为 0.1 至 1.0 mg/mL。注意:由于溶解度的原因,蛋白质应保持在低 pH 值。然后可将该溶液稀释到其他水性缓冲液中。
打开样品瓶之前需离心。避免反复冻融。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Association between NOGGIN and SPRY2 polymorphisms and nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate.
Song T
American Journal of Medical Genetics. Part A, 167A, 137-141 (2015)
Nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate: Increased burden of rare variants within Gremlin-1, a component of the bone morphogenetic protein 4 pathway.
Al Chawa T
Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 100, 493-498 (2014)
Impaired osteoblastic differentiation, reduced bone formation, and severe osteoporosis in noggin-overexpressing mice.
Wu XB
The Journal of Clinical Investigation, 115, 1390-1390 (2005)
The WNT inhibitor Dickkopf 1 and bone morphogenetic protein 4 rescue adipogenesis in hypertrophic obesity in humans.
Gustafson B and Smith U
Diabetes, 61, 1217-1224 (2012)
The expression patterns of gremlin 1 and noggin in normal adult and tumor tissues.
Laurila R
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 6, 1400-1408 (2013)
商品
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.