主要文件
SRP3016
Sigma-Aldrich
BMP-4 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
别名:
BMP-2B, DVR4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
5-10 ng/mL ED50
分子量
23.8 kDa
包裝
pkg of 10 μg
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... BMP4(652)
一般說明
骨形态发生蛋白 (BMPs) 构成 TGF-β 内的一个亚家族转化生长因子 β结构相关信号蛋白的超家族)。 大肠杆菌 来源的 BMP-4 是一种完全有活性的同源二聚体蛋白,由两个 106 个氨基酸亚基组成,对应全长 BMP-4 前体的氨基酸 303-408。
應用
BMP-4 在山羊脂肪组织来源的间充质干细胞中用于体外软骨形成。
生化/生理作用
TGF-β (转化生长因子 β)超家族的成员广泛分布于全身,在产前和产后均参与多种生理过程。与 BMP-7 一样,BMP-4(骨形态发生蛋白 4)参与骨和软骨的发育和维持。BMP-4 表达的减少与编号骨疾病相关,包括遗传性疾病进行性骨化性纤维发育不良。BMP-4 控制乳腺癌细胞系中 miRNAs 的表达,从而调节增殖和迁移表型。参与癌变,并通过 SMAD 依赖性信号表现出其作用。在小鼠中,BMP4 的纯合突变会导致早期胚胎死亡。
序列
KKNKNCRRHS LYVDFSDVGW NDWIVAPPGY QAFYCHGDCP FPLADHLNST NHAIVQTLVN SVNSSIPKAC CVPTELSAIS MLYLDEYDKV VLKNYQEMVV EGCGCR
外觀
不含添加剂的冻干品。
重構
打开前离心小瓶。用 5 mM HCl (pH 3.0) 复溶,使浓度为 0.1-1.0 mg/mL。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 条件下至多储存 1 周。为了延长储存时间,建议在含有载体蛋白(例如 0.1%BSA)的缓冲液中进一步稀释,并在-20°C 至-80°C 下储存。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Applications of small molecule BMP inhibitors in physiology and disease.
Hong CC and Yu PB
Cytokine & Growth Factor Reviews, 20, 409-418 (2009)
Overexpression of the BMP4/SMAD signaling pathway in skull base chordomas is associated with poor prognosis.
Feng Y
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 8268-8275 (2015)
Bone morphogenetic protein 4 regulates microRNA expression in breast cancer cell lines in diverse fashion.
Alarmo EL
Genes Chromosomes Cancer, 55, 227-236 (2016)
Generation of handmade cloned embryos from adipose tissue derived mesenchymal stem cells in goat.
Malik HN
Small Ruminant Research, 121, 340-350 (2014)
Transgenic mice overexpressing BMP4 develop a fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)-like phenotype.
Kan L
The American Journal of Pathology, 165, 1107-1115 (2004)