主要文件
SRP3110
Sigma-Aldrich
M-CSF 人
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
别名:
CSF-1, MGI-IM, 巨噬细胞集落刺激因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
≤1.0 ng/mL ED50
分子量
36.8 kDa
包裝
pkg of 10 μg
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
顏色
white to off-white
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CSF1(1435)
一般說明
M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)是由多种细胞(包括淋巴细胞、单核细胞、成纤维细胞、内皮细胞、成肌细胞和成骨细胞)产生的一种有效造血因子。 该蛋白通过其受体CSF1R(集落刺激因子1受体)起作用。 人源分子在鼠类系统中具有反应性,但鼠类分子对人细胞无活性。重组人M-CSF是一种36.8kDa的同型二聚体蛋白,含有两个159个氨基酸的多肽亚基。
應用
人M-CSF已被用于诱导人外周血单核细胞中的破骨细胞的生成。
生化/生理作用
M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)是血液单核细胞、组织巨噬细胞及其祖细胞的细胞增殖、分化和存活的关键调节因子。 M-CSF已被证明在调节真皮厚度以及男女生殖能力中起重要作用。 M-CSF在临床上可用于治疗感染、恶性肿瘤和动脉粥样硬化。 它有助于骨髓移植后的造血恢复。M-CSF也可作为多效性生长因子,在生殖和器官发生中起关键作用。缺乏它会导致生长减少,神经和生殖问题,乳腺、骨骼和胰腺发育缺陷。 M-CSF也参与癌症的发病机制。
序列
MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS
外觀
从 10mM 磷酸钠,pH 8.0 + 75 mM NaCl中冻干。
重構
在打开之前将小瓶进行离心。用水进行重悬至浓度为0.1-1.0 mg/ml。不要涡旋。该溶液可在2-8℃下储存最长达1周。如需更长时间的储存,建议使用含有稳定剂(如5%海藻糖)的缓冲液进行进一步的稀释,并在分装成工作体积后冻存在-20°C至-80°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The macrophage colony-stimulating factor, CSF-1.
E R Stanley
Methods in enzymology, 116, 564-587 (1985-01-01)
M-CSF in a new biomarker panel with HE4 and CA 125 in the diagnostics of epithelial ovarian cancer patients.
Bedkowska GE, et al.
Journal of Ovarian Research, 8, 27-27 (2015)
Proteasome inhibitors abrogate osteoclast differentiation and osteoclast function.
Zavrski I, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 333, 200-205 (2005)
The effect of CSF-1 administration on lung maturation in a mouse model of neonatal hyperoxia exposure.
Jones CV, et al.
Respiratory Research, 15, 110-110 (2014)
Targeted disruption of the mouse colony-stimulating factor 1 receptor gene results in osteopetrosis, mononuclear phagocyte deficiency, increased primitive progenitor cell frequencies, and reproductive defects.
Dai XM, et al.
Blood, 99, 111-120 (2002)
商品
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis