Merck
SML3970
Sigma-Aldrich
S1RA
≥98% (HPLC)
别名:
4-{2-[5-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1H-pyrazol-3-yloxy]ethyl}morpholine, E 52862, E-52862, E52862, MR 309, MR-309, MR309
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H23N3O2
分子量:
337.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, White to light Brown
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
生化/生理作用
Selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist with antinociceptive efficacy in vivo.
S1RA (E-52862) is a selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist (human/guinea pig σ1 Ki = 17/23.5 nM; σ2 Ki = 9.3 μM/rat, >1 μM/guinea pig). S1RA exerts dose-dependent antinociceptive effects in several neuropathic pain models in mice in vivo (16 - 64 mg/kg i.p.).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)