化驗
≥97%
形狀
solid
顏色
white
溶解度
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.)
0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI 密鑰
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
基因資訊
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为Krebs-Henseleit缓冲液中的HT2A 拮抗剂
- 用于激素治疗以研究在寄生虫感染的相互作用中不同激素系统的外源性操控对化学剂′行为的影响
- 用于研究切口疼痛大鼠的行为变化。
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges