Merck
SML3587
Sigma-Aldrich
SCH 900776
≥98% (HPLC)
别名:
6-Bromo-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-5-(3R)-3-piperidinyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18BrN7
分子量:
376.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
NC1=C(Br)C([C@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
InChI
1S/C15H18BrN7/c1-22-8-10(6-19-22)11-7-20-23-14(17)12(16)13(21-15(11)23)9-3-2-4-18-5-9/h6-9,18H,2-5,17H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
GMIZZEXBPRLVIV-SECBINFHSA-N
相关类别
生化/生理作用
Highly potent and selective CHK1 inhibitor
SCH 900776 is a highly potent and selective CHK1 inhibitor that interacts synergistically with antimetabolites and other agents to induce cancer cell death.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)