Merck
SML3486
Sigma-Aldrich
PFI-7N hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
N-((1s,4S)-4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((R)-1-phenylethylamino)acetamide hydrochloride, PFI-7 inactive control hydrochloride, PFI-7 negative control hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H28N4O · xHCl
分子量:
376.49 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
生化/生理作用
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)