Merck
SML3485
Sigma-Aldrich
PFI-7 hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
N-((1s,4s)-4-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((1H-indol-2-yl)methylamino)acetamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27N5O · xHCl
分子量:
401.50 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
生化/生理作用
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)