Merck
SML3542
Sigma-Aldrich
SGC-UBD253
≥98% (HPLC)
别名:
3-(8-Chloro-3-(2-(2-methoxybenzylamino)-2-oxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20ClN3O5
分子量:
429.85
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(NCC(C=CC=C1)=C1OC)CN(C(CCC(O)=O)=N2)C(C3=C2C(Cl)=CC=C3)=O
生化/生理作用
SGC-UBD253 is a cell penetrant, potent and selective chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6 (histone deacetylase 6). SGC-UBD253 potently binds to HDAC6 UBD (KD = 84 nM) and inhibits the HDAC6-ISG15 interaction (EC50 = 1.9 µM).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3