Merck
SML3066
Sigma-Aldrich
PFI-6N
≥98% (HPLC)
别名:
N-Cyclopentyl-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)-N-methylisoxazole-3-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H23N3O4
分子量:
357.40
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C1=C(C=C(C=C1)C2=CC(C(N(C3CCCC3)C)=O)=NO2)O)N(C)C
生化/生理作用
PFI-6N is a structurally similar negative control compound for PFI-6 a potent and selective inhibitor of MLLT1/3.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3