Merck
SML1639
Sigma-Aldrich
BRD3308
≥98% (HPLC)
别名:
4-乙酰胺基-N-(2-氨基-4-氟苯基)苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14FN3O2
分子量:
287.29
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(NC1=CC=C(C(NC2=CC=C(F)C=C2N)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C15H14FN3O2/c1-9(20)18-12-5-2-10(3-6-12)15(21)19-14-7-4-11(16)8-13(14)17/h2-8H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI 密鑰
RRJDFENBXIEAPD-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
BRD3308可促进HIV-1(人类免疫缺陷病毒1)从非活动感染患者细胞中的生长。 它有助于增加β-细胞的增殖。
BRD3308是组蛋白脱乙酰基酶3(HDAC3)的一种高度选择性抑制剂。
BRD3308是组蛋白脱乙酰基酶3(HDAC3)的一种高选择性抑制剂,对HDAC3、HDAC1和HDAC2的IC50值分别为IC50 65 nM、1.08 μM和1.15 μM。BRD3308可保护胰腺β细胞,抑制炎症性细胞因子诱导的细胞凋亡并增加胰岛素释放,但没有与HDAC1和HDAC2抑制剂相关的毒性。在2型糖尿病的大鼠模型中,BRD3308可降低高血糖症并增加了胰岛素分泌,但不会影响体重增加。在另一项研究中,发现BRD3308可激活HIV-1转录,破坏HIV-1的潜伏期。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
International Review of Cell and Molecular Biology, 300-300 (2017)
Isoform-selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3) limits pancreatic islet infiltration and protects female nonobese diabetic mice from diabetes.
Dirice E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(43), 17598-17608 (2017)