化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(C1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4N=CC=C4C)C=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C22H20ClF3N4O3S/c1-15-8-9-27-30(15)17-4-2-16(3-5-17)21(31)28-10-12-29(13-11-28)34(32,33)18-6-7-20(23)19(14-18)22(24,25)26/h2-9,14H,10-13H2,1H3
InChI 密鑰
QFYLTUDRXBNZFQ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
A01 是 E3 泛素蛋白连接酶 Smurf1 (Smad泛素调节因子-1) 的高亲和力选择性抑制剂,可干扰 Smurf1-Smad1/5 相互作用,阻断 Smurf1 介导的 Smad1/5 泛素化。A01 增加成肌细胞和成骨细胞对 BMP-2 的反应性。
A01 是 E3 泛素蛋白连接酶 Smurf1 的高亲和力选择性抑制剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3