Merck
SML1231
Sigma-Aldrich
二磷酸腺苷 钠盐
≥98% (HPLC), powder, bacterial second messenger
别名:
3′,5′-环二腺苷酸 钠盐, 环-di-AMP 钠盐, 环二-3′,5′-腺苷酸 钠盐, 环二腺苷酸 钠盐, 环二腺苷酸一磷酸 钠盐, 腺苷酰-(3′5′)-3′-腺苷酸,环核苷酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24N10O12P2 · xNa+
CAS号:
分子量:
658.41 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
二磷酸腺苷 钠盐, ≥98% (HPLC)
描述
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H]3COP5(O)=O.C
InChI
1S/C20H24N10O12P2/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-11(31)13-7(39-19)1-37-43(33,34)42-14-8(2-38-44(35,36)41-13)40-20(12(14)32)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30/h3-8,11-14,19-20,31-32H,1-2H2,(H,33,34)(H,35,36)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26)/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
PDXMFTWFFKBFIN-XPWFQUROSA-N
生化/生理作用
c-di-AMP 是细菌的第二信使。c-di-AMP 作为一种强效粘膜佐剂,可刺激体液和细胞应答。
在多种信号通路中起作用。在革兰氏阳性菌中,它影响细胞生长和存活,并调节毒力。c-di-AMP 是由二腺苷酸环化酶 (DAC) 形成的,DAC 是一种含有环化酶结构域的蛋白质。
準備報告
c-di-AMP 可溶于水(≥16 mM,尚未确定限值)。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
c-di-AMP: An Essential Molecule in the Signaling Pathways that Regulate the Viability and Virulence of Gram-Positive Bacteria
Fahmi T, et al.
Genes, 8(8), 197-197 (2017)
W Michael Babinchak et al.
Nature communications, 11(1), 5574-5574 (2020-11-06)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) of proteins that leads to formation of membrane-less organelles is critical to many biochemical processes in the cell. However, dysregulated LLPS can also facilitate aberrant phase transitions and lead to protein aggregation and disease. Accordingly, there