化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C21H20N2O5.Na/c1-2-14-19(20(26)21(22)27)18-15(9-6-10-16(18)28-12-17(24)25)23(14)11-13-7-4-3-5-8-13;/h3-10H,2,11-12H2,1H3,(H2,22,27)(H,24,25);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XZZUHXILQXLTGV-UHFFFAOYSA-M
應用
伐瑞拉迪作为分泌型磷脂酶A2(sPLA2)抑制剂的应用实例:
- 检测其对神经鞘氨醇半乳糖苷(psychosine)诱导的人星形胶质细胞毒性的作用
- 检测其对黑蛇(P. colletti)蛇毒的中和作用
- 检测其联用蛇毒金属蛋白酶(SVMP)抑制剂Marimastat,对抗蝰蛇毒伤的保护作用
生化/生理作用
伐瑞拉迪(Varespladib)是抗蝰蛇和眼镜蛇毒液的有效解毒药,主要用于蛇咬伤治疗。根据体外结构研究,它可作用于磷脂酶A2(PLA2)样毒素的疏水性通道。它可阻断sPLA2相关的炎症级联反应。
伐瑞拉迪是一种有效且选择性的分泌型磷脂酶 A2(sPLA2)抑制剂。 化合物伐瑞拉迪在低 nM 浓度下抑制人和小鼠 sPLA2 IIA、V 和 X 组酶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
PloS one, 12(11), e0187217-e0187217 (2017-11-03)
Krabbe disease is a fatal rare inherited lipid storage disorder affecting 1:100,000 births. This illness is caused by mutations in the galc gene encoding for the enzyme galactosylceramidase (GALC). Dysfunction of GALC has been linked to the toxic build-up of