Merck
SML1098
Sigma-Aldrich
维拉佐酮 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
5- [4- [4-(5-氰基-1H-吲哚-3-基)丁基] -1-哌嗪基] -2-苯并呋喃 盐酸盐, EMD 68843, SB 659746A.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H27N5O2 · HCl
分子量:
477.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.N3(CCN(CC3)c4cc5c([o]c(c5)C(=O)N)cc4)CCCCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C#N
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
InChI 密鑰
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
生化/生理作用
维拉唑酮是 5-羟色胺 5-HT1A 部分激动剂和 5-羟色胺选择性再摄取抑制剂(SPARI),在临床上用作重度抑郁症的抗抑郁药。
维拉唑酮是 5-羟色胺 5-HT1A 部分激动剂和 5-羟色胺选择性再摄取抑制剂(SPARI);抗抑郁药。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)