Merck
SML1061
Sigma-Aldrich
PF-04856264
≥98% (HPLC)
别名:
3-氰基-4-[2-(1-甲基-1H-吡唑-5-基)苯氧基]-N-2-噻唑基-苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H15N5O3S2
分子量:
437.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=CC=CC=C2C3=CC=NN3C)(NC4=NC=CS4)=O
InChI
1S/C20H15N5O3S2/c1-25-17(8-9-23-25)16-4-2-3-5-19(16)28-18-7-6-15(12-14(18)13-21)30(26,27)24-20-22-10-11-29-20/h2-12H,1H3,(H,22,24)
InChI 密鑰
MKSKJVIBSRUWSZ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-04856264是人Nav1.7电压门控钠通道的一种有效选择性抑制剂。
PF-04856264是人Nav1.7电压门控钠通道的有效选择性抑制剂(IC50 = 28 nM)。 PF-04856264阻断小鼠Nav1.7(IC50=131 nM),但对大鼠Nav1.7通道的效力较低(IC50=4.2 mM)。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)