Merck
C8022
Sigma-Aldrich
Z-L-精氨酸7-氨基-4-甲基香豆素 盐酸盐
别名:
Nα-Cbz-L-精氨酸7-氨基-4-甲基香豆素 盐酸盐, Z-L-精氨酸-4-甲基-7-香豆素酰胺 盐酸盐, Z-Arg-MCA, 苄氧羰基-L-精氨酸-7-氨基-4-甲基香豆素 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27N5O5 · HCl
CAS号:
分子量:
501.96
Beilstein:
4637954
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
溶解度
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
螢光
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1)
λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
InChI 密鑰
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)