主要文件
SMB00522
Sigma-Aldrich
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
别名:
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O6
CAS号:
分子量:
300.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥85% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
InChI 密鑰
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural prodcut derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)