濃度
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
技術
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
MISSION LentiPlex 混合文库结合了MISSION TRC shRNA系列的强大能力与Sigma的慢病毒制造专业知识,可在您的工作台上实现全基因组RNAi筛选。LentiPlex混合系统可对非分裂和原代细胞系提供增强递送和长期基因沉默效果,可带来无限的探索潜力。现在便捷的形式让任何研究者都可以最少的试剂、时间或资金设备投资进行快速的全基因组RNAi筛查。
MISSION LentiPlex 人shRNA混合文库1.5包括来自前代LentiPlex 1.0 混合文库的额外基因和克隆覆盖范围。1.5版包括4,000+个人类基因和10,000+个总克隆库覆盖范围,分为3个子库,完整的全基因组人类文库完整的全基因组人类文库现包括来自TRC系列(靶向21,000+个人类基因)的110,000多个shRNA构建体。在产品发布之前,每个文库都要测试shRNA表达,以确保可靠的文库覆盖范围。完整文库以即用型慢病毒形式提供,通过p24检测,滴度至少为5 x 108 TU/ml,并预先分为16个子库,每个子库约有6000 - 8000个shRNA构建体。针对下游靶标识别我们提供了扩增和测序引物。
有关更多信息,包括样品数据和用途,请访问LentiPlex技术详细信息页面。
MISSION LentiPlex 人shRNA混合文库1.5包括来自前代LentiPlex 1.0 混合文库的额外基因和克隆覆盖范围。1.5版包括4,000+个人类基因和10,000+个总克隆库覆盖范围,分为3个子库,完整的全基因组人类文库完整的全基因组人类文库现包括来自TRC系列(靶向21,000+个人类基因)的110,000多个shRNA构建体。在产品发布之前,每个文库都要测试shRNA表达,以确保可靠的文库覆盖范围。完整文库以即用型慢病毒形式提供,通过p24检测,滴度至少为5 x 108 TU/ml,并预先分为16个子库,每个子库约有6000 - 8000个shRNA构建体。针对下游靶标识别我们提供了扩增和测序引物。
有关更多信息,包括样品数据和用途,请访问LentiPlex技术详细信息页面。
其他說明
MISSION LentiPlex人混合shRNA文库包括货号SHPH01、SHPH15、SHPH2和SHPHLIBR的产品。请参阅表1了解每个文库相应的shRNA克隆库覆盖范围、靶标基因和子库数。
另外提供用于下游比中识别的扩增和测序引物。
shRNA库反卷积
Sigma反卷积服务可让您轻松识别影响混合shRNA筛选的基因。
联系当地Sigma销售代表,了解更多信息或提交MISSION RNAi咨询
另外提供用于下游比中识别的扩增和测序引物。
shRNA库反卷积
Sigma反卷积服务可让您轻松识别影响混合shRNA筛选的基因。
- 新一代克隆测序可精确测定混合样品中的单个克隆次数。
- 确保混合shRNA筛选实现全面、可重现的结果
- 稳健统计和信息丰富的数据
联系当地Sigma销售代表,了解更多信息或提交MISSION RNAi咨询
推薦產品
在我们的MISSION shRNA门户网站中浏览其他MISSION shRNA基因家族集。
法律資訊
LentiPlex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 650, 29-43 (2010-08-06)
Identifying the genes and pathways that regulate self-renewal and differentiation in somatic stem cells is a central goal in stem cell and cancer biology. Here, we describe a method for RNAi-based screens in primary human hematopoietic stem and progenitor cells.
Functional dissection of lysine deacetylases reveals that HDAC1 and p300 regulate AMPK.
Nature (2012)
Nature, 476(7360), 346-350 (2011-07-16)
Cancer cells adapt their metabolic processes to drive macromolecular biosynthesis for rapid cell growth and proliferation. RNA interference (RNAi)-based loss-of-function screening has proven powerful for the identification of new and interesting cancer targets, and recent studies have used this technology