Merck
SCP0262
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
别名:
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS号:
分子量:
370.40
Beilstein:
4210469
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.32
产品名称
Z-Phe-Ala-OH,
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
分子量
370.41
溶解度
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
InChI 密鑰
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cathepsin A substrate
包裝
pack of 5g and 25g
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)