主要文件
SBR00012
Sigma-Aldrich
脂质 A,单磷酰肠沙门氏菌血清型明尼苏达 Re 595(Re 突变体),现成溶液
1 mg/mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
(Ready Made Solution)
品質等級
形狀
liquid
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
濃度
1 mg/mL
顏色
faintly yellow
作用方式
enzyme | interferes
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
脂质 A 是革兰氏阴性菌脂多糖分子的成分之一,是这些细菌毒性的主要成因。它有 2 个带有 β(1-->6) 糖苷键的氨基葡萄糖单元。
包裝
2ML
準備報告
1 mg/mL,溶于含有 1 μL/mL 三乙胺的水溶液
其他說明
保存于密闭容器内,置于干燥通风处。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jolanta Lodowska et al.
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 61, 106-121 (2007-03-21)
The majority of Gram-negative bacteria are pathogenic to humans and animals. Lipopolysaccharide (LPS) is the most biologically active component of these microorganisms. This compound is also called endotoxin to emphasize its negative impact on a macroorganism. Lipid A, one of