生化/生理作用
高密度脂蛋白(HDL)是胆固醇从血液、组织和器官转运到肝脏的转运剂,在肝脏中胆固醇会分解。 这个过程最终有助于清除动脉胆固醇。HDL俗称“好胆固醇”,占人体总胆固醇的20%-30%。
HDL被认为是逆转代谢功能障碍和动脉粥样硬化性心血管疾病的重要介质。 HDL用于心血管研究和开发潜在的心血管风险管理方法。
HDL被认为是逆转代谢功能障碍和动脉粥样硬化性心血管疾病的重要介质。 HDL用于心血管研究和开发潜在的心血管风险管理方法。
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3