主要文件
SAB5700550
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Phospho-Serine antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human, mouse, rat
濃度
0.32mg/ml
技術
western blot: 1:500-1:2000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pan pSer)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine.
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)