物種活性
mouse, rat, human
濃度
0.38 mg/ml
技術
western blot: 1:500-1:2000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1