Merck
所有图片(9)
主要文件
05-1000
Sigma-Aldrich
抗-磷酸丝氨酸抗体,克隆4A4(小鼠IgG1)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
别名:
Clone 4A4 Anti-Phosphoserine, Phosphoserine Detection Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4A4, monoclonal
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Upstate®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer)
一般說明
将蛋白质磷酸化鉴定为一种调节机制,起源于1950年代中期Fischer和Krebs的研究,后来使他们获得了1992年的诺贝尔奖。它是调节多种细胞过程的主要机制,包括细胞分裂,蛋白质合成,转录调节和神经传递。任何给定底物的稳态磷酸化均受激酶和磷酸酶的相反活性控制。现在认为,所有真核细胞蛋白中有三分之一被磷酸化,并且所有磷酸化事件中的大多数发生在丝氨酸和苏氨酸残基上(>95%)。
特異性
该抗体可识别所有物种中的丝氨酸磷酸化蛋白。
免疫原
磷酸丝氨酸与KLH偶联。
應用
使用经验证可用于ELISA、FC、IF、IH(P) & WB的抗磷酸丝氨酸抗体克隆4A4(小鼠IgG1)检测磷酸丝氨酸。
免疫荧光
流式细胞术
免疫组织化学(石蜡)
ELISA
研究子类别
常规翻译后修改
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹分析对经Calyculin A/Okadaic处理的人A431癌细胞裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5–2 μg/mL该批次在胰岛素或Calyculin A/Okadaic处理的人A431癌细胞裂解液中检测到丝氨酸磷酸化蛋白。
標靶描述
取决于能检测到的丝氨酸磷酸化蛋白的分子量。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有PBS(0.1%叠氮化钠和30%甘油)的缓冲液中。
蛋白G-琼脂糖层析
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。如果产品意外发生了冻融,可在2-8°C下以13,000 x g离心10分钟。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleocytoplasmic shuttling of a GATA transcription factor functions as a development timer.
Cai, H; Katoh-Kurasawa, M; Muramoto, T; Santhanam, B; Long, Y; Li, L; Ueda, M; Iglesias et al.
Science (New York, N.Y.) null
Peng Wang et al.
Carcinogenesis, 32(2), 146-153 (2010-11-04)
It is well established that the tumorigenic potential of nucleophosmin (NPM)-anaplastic lymphoma kinase (ALK), an oncogenic tyrosine kinase, is dependent on its tyrosine phosphorylation. Using tandem affinity purification-mass spectrometry, we found evidence of phosphorylation of three serine residues of NPM-ALK
Glycine receptor internalization by protein kinases activation.
Miguel Angel Velazquez-Flores,Rocio Salceda,Miguel ??ngel Vel?!zquez-Flores,Roc?-o Salceda
Synapse null
C Z Cotrim et al.
Oncogene, 32(19), 2390-2402 (2012-07-04)
Two thirds of breast cancers express estrogen receptors (ER). ER alpha (ERα) mediates breast cancer cell proliferation, and expression of ERα is the standard choice to indicate adjuvant endocrine therapy. ERbeta (ERβ) inhibits growth in vitro; its effects in vivo
Osmotic stress stimulates phosphorylation and cellular expression of heat shock proteins in rhesus macaque sperm.
Cole JA, Meyers SA
Journal of Andrology null