主要文件
MAB1976
Sigma-Aldrich
抗整合素αVβ3抗体,克隆LM609
clone LM609, Chemicon®, from mouse
别名:
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LM609, monoclonal
物種活性
chicken, canine, rabbit, avian, monkey, human, pig, bovine
應無反應活性
mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGAV(3685)
一般說明
细胞粘附受体的整联蛋白家族由至少16种膜相关的异二聚体组成,由以非共价方式缔合的α和β亚基组成。整联蛋白家族的结构和功能多样性基于各个α和β亚基的配对能力。整联蛋白受体与其各自配体之间这些分子相互作用的关键是对Arg-Gly-Asp(RGD)序列的识别,已知该序列存在于细胞外基质成分包括纤连蛋白、玻连蛋白、胶原蛋白、纤维蛋白原和血管性假血友病因子中(Cheresh,1991)。整联蛋白在血管增殖、粘附和伤口修复中的作用已被充分证明。粘附受体整联蛋白αVβ3似乎在生长的血管上选择性表达,并已被确定为血管生成血管组织的标志物(Brooks,1994)。由于其参与血管生成,整联蛋白αVβ3是研究最多的整联蛋白受体之一。
特異性
与玻连蛋白受体αvβ3复合物(一种RGD定向的粘连受体)反应。已经证明LM609对人黑素瘤细胞系(M21)对玻连蛋白、纤维蛋白原和血管性假血友病因子以及含有肽的合成RGD的阻断粘连(Cheresh,1987)。在鸡胚绒毛尿囊膜中,LM609显示阻断bFGF和TNFα诱导的血管生成,但对已有的血管没有作用(Brooks,1994)。尽管LM609阻断细胞附着在含有RGD的配体上,但它不直接与RGD结合位点相互作用。相反,LM609似乎是整联蛋白αvβ3的变构抑制剂,其与由αV和β3亚基的翻译后关联性产生的构象表位结合。
免疫原
从人黑色素瘤细胞系M21纯化的粘连受体(Cheresh,1987)。
應用
抗整联蛋白αVβ3抗体,克隆LM609是一种抗整联蛋白αVβ3的抗体,用于FC、IF、IH和IP,已发表超过60篇引文。
流式细胞术:100μL中每0.5 x 10e6个细胞1-3 μg LM609(Smith,1996)。
免疫沉淀:特异性免疫沉淀整联蛋白αvβ3复合物,当在还原条件下通过SDS-PAGE分离时,产生对应于αV亚基的约130 kDa条带和对应于β3亚基的105 kDa条带(Cheresh,1987)。
免疫荧光:5-10 μg/mL,用于用丙酮固定的经bFGF处理的6 mm鸡胚绒毛尿囊膜冷冻切片的染色(Brooks,1994)。LM609对4%多聚甲醛固定、冷冻的组织和细胞也有效。但对石蜡包埋组织切片的免疫组织化学染色无效。
在10-25 μg/mL浓度下抑制细胞对玻连蛋白包被表面的粘连。
最佳的工作稀释度和方案必须由最终用户确定。
研究子类别
整联蛋白
研究类别
细胞结构
標靶描述
150kda
外觀
免疫球蛋白通过蛋白A亲和力纯化,并以液体形式存在于0.02 M PB,pH值7.6、0.25 M NaCl中,其中含有0.1%的叠氮化钠。
形式:纯化
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
阳性对照:人骨髓瘤细胞系M21和MoαV(Chen,1995)。
阴性对照:Mo细胞(该细胞系来源于M21,但不表达整联蛋白αV
Chen,1995)
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
A 13-bp deletion in alpha(IIb) gene is a founder mutation that predominates in Palestinian-Arab patients with Glanzmann thrombasthenia
Rosenberg, N. et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(12), 2764-2772 (2005)
Pathogenic hantaviruses bind plexin-semaphorin-integrin domains present at the apex of inactive, bent alphavbeta3 integrin conformers.
Raymond, T; Gorbunova, E; Gavrilovskaya, IN; Mackow, ER
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Selective replicating viral vectors : potential for use in cancer gene therapy.
John Nemunaitis
BioDrugs : Clinical Immunotherapeutics, Biopharmaceuticals and Gene Therapy null
Vitronectin regulates Sonic hedgehog activity during cerebellum development through CREB phosphorylation.
S Pons, J L Trejo, J R Martinez-Morales, E Marti
Development null
Disruption of the beta3 663-687 disulfide bridge confers constitutive activity to beta3 integrins.
Butta, N; Arias-Salgado, EG; Gonzalez-Manchon, C; Ferrer, M; Larrucea, S; Ayuso, MS; Parrilla, R
Blood null