重組細胞
expressed in HEK 293 cells
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RM360, monoclonal
recombinant monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 100-500
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MKI67(4288)
特異性
该抗体与人抗原 KI-67 发生反应。
免疫原
对应于人 Ki67 内部区域的肽
外觀
溶于含有50%甘油/PBS、1%BSA和0.09%叠氮化钠的磷酸盐缓冲液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Nan Feng et al.
Respiratory research, 22(1), 248-248 (2021-09-20)
Chemoresistance limits the therapeutic effect of cisplatin (DDP) on non-small cell lung cancer (NSCLC). Circular RNAs (circRNAs) function as important regulators in chemoresistance. This study aimed to explore the regulation of circRNA Phosphatidylinositol-4-Phosphate 5-Kinase Type 1 Alpha (circ_PIP5K1A) in DDP
Huanyu Zhang et al.
Molecular oncology, 15(2), 725-738 (2020-11-24)
Pancreatic cancer (PC) is one of the most common human malignancies worldwide and remains a major clinical challenge. Here, we found that benproperine phosphate (BPP), a cough suppressant, showed a significant anticancer effect on PC both in vitro and in vivo via