Merck
所有图片(20)
主要文件
ZRB1007
Sigma-Aldrich
抗-Ki67抗体,克隆1O15,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
单克隆抗体Ki-67鉴定的抗原, 增殖标记蛋白Ki-67, 抗原KI-67, 抗原Ki67
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1O15, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 358.69 kDa
observed mol wt ~350 kDa
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MKI67(4288)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
此处了解更多关于ZooMAb®
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆1O15是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测人增殖标志蛋白Ki-67。它靶向C末端一半的14个氨基酸的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应人增殖苄基蛋白Ki-67的C末端一半的14个氨基酸。
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液,在HUVEC、HeLa和A431细胞中检测到Ki67。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:400稀释液在人扁桃体和人皮肤组织切片中检测到Ki67。
抗Ki67,克隆1O15 ZooMAb,目录号ZRB1007,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向增殖标记蛋白Ki-67,并已经过测试可用于免疫细胞化学,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
增殖标记蛋白Ki-67(UniProt:P46013;也称为由单克隆抗体Ki-67鉴定的抗原,抗原Ki-67,抗原KI67)是由人的MKI67基因(基因ID:4288)所编码的。Ki67抗原是与原型细胞周期相关的核蛋白,通过在活跃细胞周期的所有阶段的增殖细胞来表达。其表达优先发生在细胞周期的晚期G1,S,G2和M期,而在G0期的细胞中则无法检测到抗原。Ki67在有丝分裂中被过度磷酸化。Ki67是维持单个有丝分裂染色体所必需的,并且在核被膜分解后会分散在细胞质中。已显示它与有丝分裂染色体的表面,染色体周层相关联,并覆盖了大部分染色体表面。它通过形成空间和静电荷屏障来防止染色体塌陷成单个染色质团块。已经描述了通过选择性剪接产生的Ki67的两种同工型。Ki67抗体可用于建立肿瘤中的细胞生长部分。在肿瘤组织中,预后值与氚胸苷标记指数相当。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)