主要文件
SAB5600141
Sigma-Aldrich
抗-hCG(人绒毛膜促性腺激素)抗体,兔单克隆
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM330, purified immunoglobulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RM330, monoclonal
recombinant monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
ELISA: 1:1000-1:10000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CGB5(93659)
特異性
该抗体与hCG(人绒毛膜促性腺激素)反应。该抗体可识别hCG的天然复合物和β亚基。
免疫原
从人尿中纯化的天然hCG蛋白。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液中,含有50%甘油、1%BSA和0.09%叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)