主要文件
SAB2108599
Sigma-Aldrich
抗-TSPAN5
affinity isolated antibody
别名:
抗- NET4, 抗- TM4SF9, 抗-NET-4, 抗-TSPAN-5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
30 kDa
物種活性
human, mouse, rabbit, bovine, horse, dog, guinea pig, rat
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_005723
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TSPAN5(10098)
免疫原
合成肽靶向人TSPAN5的中间区域
生化/生理作用
TSPAN5是跨膜4超家族的成员,也称为四跨膜家族。这些成员大多数是细胞表面蛋白,其特征是存在四个疏水结构域。该蛋白可介导信号转导事件,在细胞发育、激活、生长和运动的调节中起作用。该基因编码的蛋白是跨膜4超家族的成员,也称为四跨膜家族。这些成员大多数是细胞表面蛋白,其特征是存在四个疏水结构域。该蛋白可介导信号转导事件,在细胞发育、激活、生长和运动的调节中起作用。
序列
合成肽位于以下区域内: ASRERCGVPFSCCTKDPAEDVINTQCGYDARQKPEVDQQIVIYTKGCVPQ
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Qian Xie et al.
Molecular oncology, 15(11), 3184-3202 (2021-05-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most lethal cancers worldwide due to a high rate of tumour metastasis and disease recurrence. In physiological conditions, tetraspanins interact with specific partner proteins in tetraspanin-enriched microdomains and regulate their subcellular localization and